Läs mer
4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tetrahydropyran, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526070
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10526070 250 mg 250mg
10109419 1 g 1g
10240220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10526070 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29939CB
Kemiska identifierare
CAS 1131912-76-9
Molekylformel C11H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 212.10
MDL-nummer MFCD11506065
InChI-nyckel NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl tetrahydropyran, tetrahydropyran-4-boronic acid, pinacol ester, tetrahydropyran-4-boronicacidpinacolester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxan-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl oxane, tetrahydro-2h-pyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 42614649
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(oxan-4-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tetrahydropyran
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.09
Procent renhet 97%