missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-(4-Aminophenyl)-1-piperazinyl]phendiamineol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(4-Aminophenyl)-1-piperazinyl]phendiamineol |
| CAS | 74853-08-0 |
| Molekylformel | C16H19N3O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Posaconazole Impurity, 4-[4-(4-aminophenyl)-1-piperazinyl]phenol, 1-(4-Aminophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-9-11-19(12-10-18)15-5-7-16(20)8-6-15/h1-8,20H,9-12,17H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-aminophenyl)piperazin-1-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vikt | 269.1528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?