Läs mer
4-[4-(4'-Kloro-2-bifenylmetyl)-1-piperazinyl] bensoesyra, 97 %
Produktkod. 15461066
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461066 250 mg 250mg
15451066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54342.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 916204-05-2 | C24H23ClN2O2 | 406,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 916204-05-2
Molekylformel C24H23ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 406.91
MDL-nummer MFCD16251290
InChI-nyckel FSHGEKXJPYDBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-ylmethyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-2-biphenylylmethyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4-chloro-1,1-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid
PubChem CID 53434985
IUPAC-namn 4-[4-[[2-(4-klorfenyl)fenyl]metyl]piperazin-1-yl]bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC2=CC=CC=C2C2=CC=C(Cl)C=C2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 406.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.