missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Mikromol™
Beskrivning
4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 61299-42-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H31 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Loperamide Hydrochloride Imp. H (EP), Loperamide Imp. H (EP), 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity H, Loperamide Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31ClN2O/c1-31(2)28(33)29(25-9-5-3-6-10-25,26-11-7-4-8-12-26)19-22-32-20-17-24(18-21-32)23-13-15-27(30)16-14-23/h3-17H,18-22H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(=CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?