missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine]-4-defluorohaloperidol Decanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine]-4-defluorohaloperidol Decanoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H54Cl2N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-40(48)50-42(35-16-20-37(44)21-17-35)26-29-45(30-27-42)28-9-10-39(47)33-12-22-38(23-13-33)46-31-24-41(49,25-32-46)34-14-18-36(43)19-15-34/h12-23,49H,2-11,24-32H2,1H3 |
| Formel vikt | 720.3461 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?