Läs mer
4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 143782-20-1 |
| Molekylformel | C13H10F3N3O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-trifluoromethylbenzonitrile, RU 56279 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10F3N3O2/c1-12(2)10(20)19(11(21)18-12)8-4-3-7(6-17)9(5-8)13(14,15)16/h3-5H,1-2H3,(H,18,21) |
| LEDER | CC1(C)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.23 |