missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]-1-piperazinyl]benzenamine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]-1-piperazinyl]benzenamine-d4 |
| CAS | 1246816-20-5 |
| Molekylformel | C18H19D4N3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-(4-Aminophenyl)-4-(4-Methoxymethyl-4-hydroxyphenyl)piperazine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O2/c1-22-14-23-18-8-6-17(7-9-18)21-12-10-20(11-13-21)16-4-2-15(19)3-5-16/h2-9H,10-14,19H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(N2CCN(CC2)c3ccc(OCOC)cc3)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[4-[4-(methoxymethoxy)phenyl]piperazin-1-yl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.42 |
| Formel vikt | 317.2041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?