Läs mer
4-[4-(4-Methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(4-Methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamine |
| CAS | 74852-62-3 |
| Molekylformel | C17 H21 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Itraconazole Impurity 23 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O/c1-21-17-8-6-16(7-9-17)20-12-10-19(11-13-20)15-4-2-14(18)3-5-15/h2-9H,10-13,18H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(N)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.37 |
| Formel vikt | 283.1685 |