missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4',4' '-Tri-tert-butyl-2,2':6',2' '-terpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4',4' '-Tri-tert-butyl-2,2':6',2' '-terpyridine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35N3/c1-25(2,3)18-10-12-28-21(14-18)23-16-20(27(7,8)9)17-24(30-23)22-15-19(11-13-29-22)26(4,5)6/h10-17H,1-9H3 |
| Formel vikt | 401.2831 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?