missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4,4-Trichlorobutyric acid, Thermo Scientific™

Produktkod. 11459330
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11459330

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50219.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Used as pharmaceutical intermediate.

Solubility
Soluble in aqueous sodium carbonate.

Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2345-32-6
Molekylformel C4H5Cl3O2
Molekylvikt (g/mol) 191.43
MDL-nummer MFCD00100736
InChI-nyckel KXPULUVMTDIQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trichlorobutyric acid, acmc-20amta, butanoic acid,4,4,4-trichloro
PubChem CID 75365
IUPAC-namn 4,4,4-trichlorobutanoic acid
LEDER OC(=O)CCC(Cl)(Cl)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trichlorobutyric acid
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Soluble in aqueous sodium carbonate.
Formel vikt 191.44
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.