missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4,4-Trifluoro-1-(2-methylphenyl)-1,3-butanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,4-Trifluoro-1-(2-methylphenyl)-1,3-butanedione |
| CAS | 163266-02-2 |
| Molekylformel | C11H9F3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-Methylbenzoyl)-3,3,3-trifluoroacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1C(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4,4,4-trifluoro-1-(2-methylphenyl)butane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.18 |
| Formel vikt | 230.0555 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?