Läs mer
4,4,4-Trifluoro-1-(3-methylphenyl)-1,3-butanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,4-Trifluoro-1-(3-methylphenyl)-1,3-butanedione |
| CAS | 53764-99-1 |
| Molekylformel | C11H9F3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoro-4-(3'-methylphenyl)butane-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(c1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4,4,4-trifluoro-1-(3-methylphenyl)butane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.18 |
| Formel vikt | 230.0555 |