Läs mer
4,4,4-Trifluor-1-(4-fluorfenyl)butan-1,3-dion, TRC
Produktkod. 30454291
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30454291 1 g
1 options
Produktkod. 30454291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7871001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
CAS 582-65-0
Molekylformel C10H6F4O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(p-fluorophenyl)- (6CI','8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-butanedione (ACI), 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorophenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-(4′-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C10H6F4O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
LEDER O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CC(C(F)(F)F)=O
IUPAC-namn 4,4,4-trifluor-1-(4-fluorfenyl)butan-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 234.15
Formel vikt 234.03