Läs mer
4,4,4-trifluoro-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476974
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476974 1 g 1g
11486974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476974 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21460.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 461-18-7 | C4H7F3O | 128.094 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-18-7
Molekylformel C4H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 128.094
MDL-nummer MFCD00041483
InChI-nyckel VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-butanol, 4,4,4-trifluorobutanol, 4,4,4-trifluorobutanol-1, 4,4,4-trifluoro-butan-1-ol, 1-butanol, 4,4,4-trifluoro, pubchem15240, dl-bicarnesine hydrochloride, ksc237k9h, 4,4,4-trifluoro-1-butanol #, 4,4,4-tris fluoranyl butan-1-ol
PubChem CID 136307
IUPAC-namn 4,4,4-trifluorbutan-1-ol
LEDER C(CC(F)(F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Densitet 1.193
Kokpunkt 122°C to 124°C
Flampunkt 52°C (125°F)
Brytningsindex 1.343
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1736068
Formel vikt 128.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.