Läs mer
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione |
| CAS | 326-06-7 |
| Molekylformel | C10H7F3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00000425 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.16 |
| Procent renhet | 97% |