missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4,4-Trifluoro-2-(aminomethylphenyl)methylene-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,4-Trifluoro-2-(aminomethylphenyl)methylene-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1798421-25-6 |
| Molekylformel | C14H14F3NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[Amino-(4-methylphenyl)]methylene-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14F3NO3/c1-3-21-13(20)10(12(19)14(15,16)17)11(18)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3,18H2,1-2H3/b11-10- |
| LEDER | CCOC(=O)\C(=C(/N)\c1ccc(C)cc1)\C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl (2Z)-2-[amino-(4-methylphenyl)methylidene]-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.26 |
| Formel vikt | 301.0926 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?