Läs mer
4,4,4-Trifluor-2-butanon, 97 %
Produktkod. 11427074
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427074 5 g 5g
11417074 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21514.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2366-70-3 | C4H5F3O | 126,078 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används för syntes av racemisk 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-metylpentansyra som fluorerad synton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används för syntes av racemisk 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-metylpentansyra som fluorerad synton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Håll antändningskällor borta. Förhindra bildning av aerosoler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2366-70-3
Molekylformel C4H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 126.078
MDL-nummer MFCD00077601
InChI-nyckel BTXXTMOWISPQSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-2-butanone, 2-butanone, 4,4,4-trifluoro, trifluoromethylacetone, trifluoromethyl acetone, acmc-1cb0f, 3-oxo-1,1,1-trifluorobutane
PubChem CID 539001
IUPAC-namn 4,4,4-trifluorbutan-2-on
LEDER CC(=O)CC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Densitet 1.05
Kokpunkt 95 °C till 96 °C
Flampunkt 37 °C (99 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Formel vikt 126.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.