Läs mer
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 98%
Produktkod. 11383806
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383806 1 g 1g
11393806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16873.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 338-03-4 | C5H7F3O3 | 172.103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 338-03-4
Molekylformel C5H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 172.103
MDL-nummer MFCD00039531
InChI-nyckel JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl-3-hydroxybutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl, pubchem12644, acmc-20an2r, 3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, 3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid
PubChem CID 136168
IUPAC-namn 4,4,4-trifluoro-3-hydroxi-3-metylbutansyra
LEDER CC(CC(=O)O)(C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
Smältpunkt 39°C to 41°C
Kokpunkt 87°C to 90°C (0.5 mmHg)
Brytningsindex 1.388
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 172.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.