Läs mer
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid, 97%
Produktkod. 11387466
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11387466
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09516.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1547-36-0 | C5H4F6O3 | 226.07 g/mol
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid is a beta-hydroxy acid undergoes cyclization reaction to prepare beta-lactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid is a beta-hydroxy acid undergoes cyclization reaction to prepare beta-lactone.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1547-36-0
Molekylformel C5H4F6O3
Molekylvikt (g/mol) 226.07
MDL-nummer MFCD00040910
InChI-nyckel NOHJBOWARMTILE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15244
IUPAC-namn 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
LEDER OC(=O)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
Smältpunkt 85°C to 89°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1911706
Synonym 3,3-bis trifluoromethyl-3-hydroxypropionic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl butanoic acid, butyric acid, 3-hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl, 3-hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl, acmc-20anh2, 3,3-bis trifluoromethyl-3-hydroxypropanoic acid
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 226.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.