Läs mer
4,4,4-Trifluor-3-oxobutansyra etylester, TRC
Produktkod. 30454276
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30454276 2.5 g
1 options
Produktkod. 30454276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7920602.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 372-31-6
Molekylformel C6H7F3O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, 1-Ethoxy-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Trifluoroacetyl)acetate, Ethyl 3-oxo-4,4,4-Trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutyrate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetylacetonate, Ethyl Trifluoroacetoacetate, Ethyl gamma,gamma,gamma-Trifluoroacetoacetate, Ethyl ω,ω,ω-Trifluoroacetoacetate, NSC 42739, NSC 49750
InChI formel InChI=1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn etyl 4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 184.11
Formel vikt 184.0347