Läs mer
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic Acid |
| CAS | 17327-33-2 |
| Molekylformel | C5H4F6O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,4,4-Trifluoro-3-trifluoromethylbutyric Acid, 3-Trifluoromethyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4F6O2/c6-4(7,8)2(1-3(12)13)5(9,10)11/h2H,1H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC[C@@H](O)C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.07 |