Läs mer
4,4,4-Trifluorobutyrsyra, 97 %
Produktkod. 11489727
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489727 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11489727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22186.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 406-93-9 | C4H5F3O2 | 142,077 g/mol
4,4,4-trifluorsmörsyra är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4,4,4-trifluorsmörsyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 406-93-9
Molekylformel C4H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 142.077
MDL-nummer MFCD00077604
InChI-nyckel WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro, zlchem 266, acmc-1ai6e, 4,4,4-trifluorobutyricacid, trifluoropropylcarboxylic acid, 4,4,4 trifluorobutyric acid, ksc237i6h, 3-trifluoromethylpropionic acid
PubChem CID 2777085
IUPAC-namn 4,4,4-trifluorbutansyra
LEDER C(CC(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluorobutyric acid
Smältpunkt 29 °C till 32 °C
Kokpunkt 166 °C till 167 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 142.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.