Läs mer
4,4,4-trifluorkrotononitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469049
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469049 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15469049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16870.03
 Begränsad artikel
CAS: 406-86-0 | C4H2F3N | 121.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4-Trifluorocrotononitrile
CAS 406-86-0
Kokpunkt 84 °C till 85 °C
Molekylformel C4H2F3N
MDL-nummer MFCD00190645
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 6381034
Synonym 4,4,4-trifluorocrotononitrile, 4,4,4-trifluorocrotonitrile, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 3-trifluoromethylacrylonitrile, 4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, trifluorocrotononitrile, ka, a`\d`dadadtarjfppp, e-4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
InChI-nyckel LHWSEFCIRYVTLZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C=CC#N
IUPAC-namn (E)-4,4,4-trifluorbut-2-enenitril
Molekylvikt (g/mol) 121.06
PubChem CID 5708782
Formel vikt 121.06
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.