Läs mer
4-[4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenol, TRC
Produktkod. 30456280
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30456280 25 mg
1 options
Produktkod. 30456280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79089525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenol
CAS 681482-81-5
Molekylformel C18H18F3NO3
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-[4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C18H18F3NO3/c19-18(20,21)25-17-7-5-15(6-8-17)24-16-9-11-22(12-10-16)13-1-3-14(23)4-2-13/h1-8,16,23H,9-12H2
LEDER Oc1ccc(cc1)N2CCC(CC2)Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3
IUPAC-namn 4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidin-1-yl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 353.34
Formel vikt 353.1239