Läs mer
4-[4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenol |
| CAS | 681482-81-5 |
| Molekylformel | C18H18F3NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3NO3/c19-18(20,21)25-17-7-5-15(6-8-17)24-16-9-11-22(12-10-16)13-1-3-14(23)4-2-13/h1-8,16,23H,9-12H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)N2CCC(CC2)Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidin-1-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.34 |
| Formel vikt | 353.1239 |