Läs mer
4,4',4″-Trihydroxytriphenylmethane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15284794 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15284794 25 g 25g
15294794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15284794 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450100250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 603-44-1
Molekylformel C19H16O3
Molekylvikt (g/mol) 292.33
MDL-nummer MFCD00191589
InChI-nyckel WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
PubChem CID 69047
IUPAC-namn 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Smältpunkt 244.0°C to 246.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 292.33
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.