Läs mer
4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 71235-00-2 |
| Molekylformel | C8H16O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(CCC(OC)(OC)OC)OC |
| IUPAC-namn | methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0998 |