Läs mer
4,4',4″ -Trimetyltrifenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411239
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411239 1 g 1g
15421239 5 g 5g
15431239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64162.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1159-53-1 | C21H21N | 287.406 g/mol
Används för proteomikforskning. Även anställd som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används för proteomikforskning. Även anställd som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Löslig i
kloroform och tetrahydrofuran (THF).
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1159-53-1
Molekylformel C21H21N
Molekylvikt (g/mol) 287.406
MDL-nummer MFCD00674043
InChI-nyckel YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
PubChem CID 70873
IUPAC-namn 4-metyl-N,N-bis(4-metylfenyl)anilin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
Smältpunkt 114°C to 118°C (literature)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 2215309
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF).
Formel vikt 287.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.