Läs mer
4,4',4″ -Tris(karbazol-9-yl)trifenylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15585996 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585996 5 g 5g
15575996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585996 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459180050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 139092-78-7 | C54H36N4 | 740.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139092-78-7
Molekylformel C54H36N4
Molekylvikt (g/mol) 740.91
MDL-nummer MFCD03093250
InChI-nyckel AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-9h-carbazol-9-yl phenyl amine, tcta, tcata, 4,4',4-tris carbazol-9-yl-triphenylamine, 4,4',4-tri-9-carbazolyltriphenylamine, tris 4-carbazoyl-9-ylphenyl amine, tris 4-carbazol-9-ylphenyl amine, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-yl phenyl aniline, 4,4',4-tris carbaz, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-ylphenyl aniline
PubChem CID 9962045
IUPAC-namn 4-karbazol-9-yl-N,N-bis(4-karbazol-9-ylfenyl)anilin
LEDER C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine
Smältpunkt 297.0°C to 300.0°C
Elementaranalys 86.23 to 88.85% Carbon 7.45 to 7.68% Nitrogen
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Formel vikt 740.92
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4',4"-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, 99%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.