Läs mer
4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile, Mikromol™
Beskrivning
4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile |
| CAS | 112809-52-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H11 N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Letrozole Imp. A (EP), Letrozole USP Related Compound A, Letrozole USP RC A, 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile, Letrozole Related Compound A, Letrozole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H |
| LEDER | N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cnnc3 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-4-yl)methyl]benzonitrile |
| Visa mer |