Läs mer
4,4,5,5,5-pentafluorpentansyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10139829
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10139829 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10139829 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00177DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
CAS 3637-31-8
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H5F5O2
Kvantitet 1 g
Synonym pentanoic acid, 4,4,5,5,5-pentafluoro, pentanoicacid,4,4,5,5,5-pentafluoro
InChI-nyckel HHSIXPRDVJARSI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC(C(F)(F)F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-namn 4,4,5,5,5-pentafluorpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 192.085
PubChem CID 23423163
Formel vikt 192.09
Procent renhet 90%