Läs mer
4,4,5,5,5-Pentafluorpentanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497064
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497064 2 g 2g
11407074 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21512.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148043-73-6 | C5H7F5O | 178.102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148043-73-6
Molekylformel C5H7F5O
Molekylvikt (g/mol) 178.102
MDL-nummer MFCD00153224
InChI-nyckel QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
PubChem CID 547967
IUPAC-namn 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
LEDER C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
Densitet 1.35
Kokpunkt 135°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Linjär formel CF3CF2(CH2)3OH
Brytningsindex 1.334
Kvantitet 2 g
Formel vikt 178.1
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.