Läs mer
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol |
| CAS | 148043-73-6 |
| Molekylformel | C5H7F5O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2 |
| LEDER | OCCCC(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.1 |
| Formel vikt | 178.0417 |