missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptan-1-ol |
| CAS | 83310-97-8 |
| Molekylformel | C7H7OF9 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptanol, 1-Heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro- (9CI, ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol (ACI), 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, 3-(Perfluorobutyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, 3-(Perfluorobutyl)propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2 |
| LEDER | OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.11 |
| Formel vikt | 278.0353 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?