Läs mer
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic Acid |
| CAS | 80705-13-1 |
| Molekylformel | C7 H5 F9 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptanoic acid, β-Perfluorobutylpropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F9O2/c8-4(9,2-1-3(17)18)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h1-2H2,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.099 |
| Formel vikt | 292.015 |