Läs mer
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,3,3H-Perfluoroundecanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5F17O2/c12-4(13,2-1-3(29)30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2,(H,29,30) |
| Formel vikt | 492.0018 |
| Procent renhet | >95% |