Läs mer
4,4,5,5-tetrametyl-2-(1-metylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11986341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11986341 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11986341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1264198-72-2 | C12H24BNO2 | 225.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 1264198-72-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25.0°C to 27.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H24BNO2
MDL-nummer MFCD11506064
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl piperidine
InChI-nyckel IMLCYAZBMGOKQS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn 1-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidin
Molekylvikt (g/mol) 225.14
PubChem CID 45790007
Formel vikt 225.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.