missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 2246848-30-4 |
| Molekylformel | C12H13BCl4O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BCl4O2/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)6-5-7(14)9(16)10(17)8(6)15/h5H,1-4H3 |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.85 |
| Formel vikt | 339.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?