missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 448211-43-6 |
| Molekylformel | C13 H23 B O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23BO2/c1-10-8-6-7-9-11(10)14-15-12(2,3)13(4,5)16-14/h6-9H2,1-5H3 |
| LEDER | CC1=C(CCCC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methylcyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.13 |
| Formel vikt | 222.1791 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?