Läs mer
4,4,5,5-tetrametyl-2-(2-metyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11376785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11376785 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10306234 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376785 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55439CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 864776-02-3
Molekylformel C11H17BO3
Molekylvikt (g/mol) 208.06
MDL-nummer MFCD09879905
InChI-nyckel JMLBPHNESOKSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methylfuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylfuran-3-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18438, 2-2-methylfur-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl 3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methylfuran-3-yl boronate
PubChem CID 24229547
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(2-metylfuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1=C(C=CO1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.06
Procent renhet 90%