Läs mer
4,4,5,5-tetrametyl-2-[3-(fenoximetyl)fenyl]-1,3,2-dioxaborolan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3522514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10728835 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002214 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10728835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63639CB
Kemiska identifierare
CAS 912569-68-7
Molekylformel C19H23BO3
Molekylvikt (g/mol) 310.20
MDL-nummer MFCD09065022
InChI-nyckel AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24229702
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-[3-(fenoximetyl)fenyl]-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 310.2
Procent renhet 97%