Läs mer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 1073354-67-2 |
| Molekylformel | C12 H23 B O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3,2-Dioxaborolane','4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)- (ACI), 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23BO2/c1-10(2)8-7-9-13-14-11(3,4)12(5,6)15-13/h8H,7,9H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(=CCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)C |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-methylpent-3-enyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.1791105 |
| Formel vikt | 210.12 |