Läs mer
4,4,5,5-tetrametyl-2-[4-(tien-2-ylmetyl)fenyl]-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10707695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10707695 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002084 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10707695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70639CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1007847-76-8
Molekylformel C17H21BO2S
Molekylvikt (g/mol) 300.22
MDL-nummer MFCD11841077
InChI-nyckel OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811052
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-[4-(tiofen-2-ylmetyl)fenyl]-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 300.23
Procent renhet 97%