Läs mer
4,4,5,5-Tetrametyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan, 97 %
Produktkod. 11916181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11916181 1 g Glasflaska 1g
11926181 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431100010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 331958-90-8 | C10H19BO3 | 198,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331958-90-8
Molekylformel C10H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 198.07
MDL-nummer MFCD09878900
InChI-nyckel KEBDNHHRQNZXMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydrofuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxolan-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, tetrahydrofuran-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-tetrahydrofuran-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydrofuran
PubChem CID 11148297
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.