missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-[(4,5-Dimethyl-3-isoxazolyl)sulfamoyl]acetanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-[(4,5-Dimethyl-3-isoxazolyl)sulfamoyl]acetanilide |
| CAS | 91960-06-4 |
| Molekylformel | C13H15N3O4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[4-[[(4,5-Dimethyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-8-9(2)20-15-13(8)16-21(18,19)12-6-4-11(5-7-12)14-10(3)17/h4-7H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2noc(C)c2C |
| IUPAC-namn | N-[4-[(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.34 |
| Formel vikt | 309.0783 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?