missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4,5-Diphenyl-imidazol-2-yl)benzoyl chloride (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4,5-Diphenyl-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| CAS | 162756-62-9 |
| Molekylformel | C22H15ClN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H15ClN2O/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H,(H,24,25) |
| LEDER | O=C(Cl)C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C=3C=CC=CC3)=C(N2)C=4C=CC=CC4 |
| IUPAC-namn | 4-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.82 |
| Formel vikt | 358.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?