missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-[(5-Nitro-1,3-phenylene)bis(carbonylimino)]bis-1,3-Benzenedisulfonic Acid Tetrasodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-[(5-Nitro-1,3-phenylene)bis(carbonylimino)]bis-1,3-Benzenedisulfonic Acid Tetrasodium Salt |
| CAS | 709029-71-0 |
| Molekylformel | C20H11N3Na4O16S4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,4’-[(5-Nitro-1,3-Phenylene)Bis(Carbonylimino)]Bis-1,3-Benzenedisulfonic Acid Tetrasodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15N3O16S4.4Na/c24-19(21-15-3-1-13(40(28,29)30)8-17(15)42(34,35)36)10-5-11(7-12(6-10)23(26)27)20(25)22-16-4-2-14(41(31,32)33)9-18(16)43(37,38)39;;;;/h1-9H,(H,21,24)(H,22,25)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4 |
| LEDER | O=C(C1=CC(N(=O)=O)=CC(C(NC2=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2S(=O)(O[Na])=O)=O)=C1)NC3=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C3S(=O)(O[Na])=O |
| IUPAC-namn | sodium 4,4'-((5-nitroisophthaloyl)bis(azanediyl))bis(benzene-1,3-disulfonate) |
| Molekylvikt (g/mol) | 769.53 |
| Formel vikt | 768.86 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?