missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| CAS | 1429311-47-6 |
| Molekylformel | C14H17N3O4.HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Morpholinone, 4-[4-[(5R)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one hydrochloride, 3-Morpholinone, 4-[4-[(5R)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4.ClH/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18;/h1-4,12H,5-9,15H2;1H/t12-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| IUPAC-namn | 4-[4-[(5R)-5-(aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.7634 |
| Formel vikt | 327.0986 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?