missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| CAS | 1429311-47-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14H17N3O4 . HCl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?