Läs mer
4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1330169-92-0 |
| Molekylformel | C14H13D4N3O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl-2,3,5,6-d4]- (ACI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl-2,3,5,6-d4]-3-morpholinone (ACI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl]morpholin-3-one, 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one-D4 (phenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18/h1-4,12H,5-9,15H2/t12-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(N2C[C@H](CN)OC2=O)c([2H])c([2H])c1N3CCOCC3=O |
| IUPAC-namn | 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl]morpholin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vikt | 295.147 |